Learn More
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Codice prodotto. 11388218
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11388218
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039434.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 339527-86-5 | C4K2N4Ni | 240.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 339527-86-5
Formula molecolare C4K2N4Ni
Molecular Weight (g/mol) 240.96
Numero MDL MFCD00049669
InChI Key QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium tetracyanonickelate ii hydrate, c4n4ni.2k.h2o, dipotassium tetracyanonickelate 2-hydrate
IUPAC Name nickel(2+) dipotassium tetrakis(iminomethanide) hydrate
SMILES [K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Punto di fusione 100°C (in -H2O)
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Numero UN UN1588
Indice di Merck 14,7684
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 240.99 (Anhydrous)
Densità 1.875g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H330-Letale se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate