Learn More
Potassium tetraphenylborate, 97%
Codice prodotto. 15461478
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15461478
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55276.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3244-41-5 | C24H20BK | 358.332 g/mol
It is an active pharmaceutical intemediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an active pharmaceutical intemediate.
Solubility
Low solubility in water. Soluble in organic solvents.
Notes
Desiccate at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3244-41-5
Formula molecolare C24H20BK
Molecular Weight (g/mol) 358.332
Numero MDL MFCD03093877
InChI Key MAMCUZQNCMYPCY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium tetraphenylborate, potassium tetraphenylboron, potassium tetraphenylboride, potassium tetrakis phenyl borate, potassium tetraphenyl boron, potassium tetraphenylborate 97, potassium tetraphenylborate 1-
PubChem CID 23665558
IUPAC Name potassium;tetraphenylboranuide
SMILES [B-](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tetraphenylborate
Punto di fusione >300°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Formula lineare KB(C6H5)4
Informazioni di solubilità Low solubility in water. Soluble in organic solvents.
Peso formulazione 358.33
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium tetraphenylborate, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium tetraphenylborate