Learn More
Potassium thiocyanate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. p-43597 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
250g
500g
Codice prodotto. 10086063
Marca: Thermo Scientific Acros 196582500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 333-20-0
Formula molecolare CKNS
Molecular Weight (g/mol) 97.18
Numero MDL MFCD00011413
InChI Key ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC Name potassium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium thiocyanate
Punto di fusione 170.0°C to 179.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Formula lineare KSCN
Fieser 01,954
Indice di Merck 15, 7807
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 97.18
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.886
Densità 1.8860g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium thiocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.