Learn More
Potassium thiocyanate concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M KSCN, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium thiocyanate concentrate |
| Quantità | 1 Pc. |
| Formula lineare | KSCN |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3594799 |
| Peso formulazione | 97.18g/mol |
| Imballaggio | Ampoule |
| Densità | 1g/mL at 25°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium thiocyanate concentrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium thiocyanate