Learn More
Potassium thiocyanate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15623370 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
pezzi 6
Codice prodotto. 15623370
Marca: Honeywell-Fluka 31272250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 333-20-0
Formula molecolare CKNS
Molecular Weight (g/mol) 97.176
Numero MDL MFCD00011413
InChI Key ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC Name potassium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Thiocyanate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 250 g
Formula lineare KSCN
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594799
Peso formulazione 97.18g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium thiocyanate