Learn More
Potassium Thiocyanate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | Amber glass bottle |