Learn More
Potassium thioglycolate, 40-44 wt.% solution in water, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3523549 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 10509993
Marca: Thermo Scientific Acros 384702500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34452-51-2, 7732-18-5
Formula molecolare C2H3KO2S
Molecular Weight (g/mol) 130.202
Numero MDL MFCD00067265
InChI Key HYTYHTSMCRDHIM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium thioglycolate, unii-xp5wzo5w6h, potassium 2-mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monopotassium salt, xp5wzo5w6h, 68-11-1 parent, potassium sulfanylacetate, potassium mercaptoacetate, kopcolate, potassium ion thioglycolate
PubChem CID 23688957
IUPAC Name potassium;2-sulfanylacetate
SMILES C(C(=O)[O-])S.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium thioglycolate
Colore Pink
Nota nome 40-44 wt.% solution in water
Densità 1.2500g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 130.21
Percent Purity 40.0 to 44.0%
Identificazione potassium: positive, mercaptane: positive
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.25
pH 6.8 to 7.3
Quantità 250 mL
Forma fisica Soluzione
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium thioglycolate
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado