Learn More
Potassium thiosulfate hydrate, 96+%, extra pure
Codice prodotto. 10035213 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10035213
Marca: Thermo Scientific Acros 388691000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1264198-56-2 | K2O3S2 | 190.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1264198-56-2
Formula molecolare K2O3S2
Molecular Weight (g/mol) 190.31
Numero MDL MFCD00150405
InChI Key FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 61501
SMILES [K+].[K+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium thiosulfate hydrate
Colore Colorless to Yellow
pH 6 to 9 (5% soln.)
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 96.0 to 104% (On dry substance) (Iodimetry)
Formula lineare K2S2O3·xH2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC Name dipotassium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane
Peso formulazione 190.33
Percent Purity ≥96%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 4% max. (150°C)
Imballaggio Flacone in plastica