Learn More
Potassium trimethylsilanolate, 2M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. p-4813624 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 13458688
Marca: Thermo Scientific 448461000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10519-96-7 | C3H10KOSi | 129.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10519-96-7, 109-99-9
Formula molecolare C3H10KOSi
Molecular Weight (g/mol) 129.30
Numero MDL MFCD00013421
InChI Key COTHYYYVPUZALV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium trimethylsilanolate, trimethylsiloxypotassium, silanol, trimethyl-, potassium salt, trimethylsilanol potassium salt, potassium trimethyl silanolate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, potassium salt 1:1, kosime3, kotms, tmsok, c3h9osi.k
PubChem CID 23668039
SMILES [K].C[Si](C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium trimethylsilanolate
Quantità 100 mL
Formula lineare (CH3)3SiOK
Punto d'infiammabilità −17°C
IUPAC Name potassium;trimethyl(oxido)silane
Peso formulazione 128.29
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 0.91
Densità 0.9100g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium trimethylsilanolate, 2M sol in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.