Learn More
Potassium tungstate, 99.95%, for trace metal analysis, -100 mesh
Codice prodotto. 13428688 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 13428688
Marca: Thermo Scientific Acros 448330050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-60-5 | K2O4W | 326.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-60-5
Formula molecolare K2O4W
Molecular Weight (g/mol) 326.05
InChI Key AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w
PubChem CID 3084032
IUPAC Name dipotassium;dioxido(dioxo)tungsten
SMILES [O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tungstate
Punto di fusione 921°C
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.95%
Formula lineare K2WO4
Indice di Merck 15,7811
Peso formulazione 326.05
Percent Purity 99.95%
Grado Trace Metal
Imballaggio Glass bottle
Identificativo prodotto
  • Potassium tungstate