Learn More
Memmert™ Potential-Free Contact (24 V / 2 A) with Socket to NAMUR NE 28 for Combined Error Message for UF55
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Amperaggio:
2 A
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory
- For combination error message
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | UF55 Oven |
| Tipo | Potential-free Contact |
| Include | Socket to NAMUR NE 28 |
| Tensione | 24 V |
| Amperaggio | 2 A |