Learn More
Miele Professional™ Potential-Free Contacts PLW8636 APLW 882
Codice prodotto. 30533222 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Pump
Dimensione della confezione:
1 foglio
Codice prodotto. Product Type unitSize
30533222 Pump 1 foglio
1 options
Codice prodotto. 30533222
Marca: Miele Professional™ 12426880
Activating external signal receivers for PLW 8636
  • 10 potential-free contacts (4 inputs and 6 outputs)
  • For external pumps, valves, fans and ring line systems, for example
  • Installed by Customer Service
  • Activating external signal receivers for PLW 8636
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Pump
Da utilizzare con (apparecchiatura) Washer-Disinfectors
Quantità 1 Ea.