Learn More
Sampling Systems™ Pots with Lids
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 mL
650 mL
1250 mL
2500 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Crevice free interior
- Satin finish
- Simple drop on lid
- 304 Stainless Steel
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 400 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | General Purpose Stainless Steel Containers that are Ideal for use with Powders and Liquids |
| Include | Lid |
| Materiale | Stainless Steel |
| Peso (sistema metrico) | 205 g |
| Closure Included | Sì |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Product Type | Metal Pot |
| Materiale chiusura | Stainless Steel |
| Vedi altri risultati |