Learn More
Sampling Systems™ Pots with Lids
Codice prodotto. 15819611 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 mL
650 mL
1250 mL
2500 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15819611
Marca: Sampling Systems™ A2845000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes a lid that simply drops into place and so does not provide a hermetic seal. Sampling Systems™ Pots with Lids are ideal for hygienic applications.
  • Crevice free interior
  • Satin finish
  • Simple drop on lid
  • 304 Stainless Steel
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Da utilizzare con (applicazione) General Purpose Stainless Steel Containers that are Ideal for use with Powders and Liquids
Include Lid
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 1500 g
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 214 mm
Product Type Metal Pot
Materiale chiusura Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) 200 mm
Tipo di chiusura Lid