Learn More
Fisherbrand™ Pour-Boat Weighing Dishes
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
13 mm
26 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Flexible polystyrene
- Flat-bottom dishes are made from 12-mil thick polystyrene for better strength, stability, and handling.
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
- FDA/food-grade compliant
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Flat |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polystyrene |
| Forma | Boat, Flat |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Weighing Dish |
| Size | Medium; 83 x 132 x 26 mm |
| Spessore | 12 mil |
| Altezza (sistema metrico) | 26 mm |