Learn More
Fisherbrand™ Pour-Boat Weighing Dishes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-6983004 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
13 mm
26 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11324125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dispenses samples easily without flexing the dish. Fisherbrand™ Pour-Boat Weighing Dishes can be used with microwave moisture analyzers.
  • Flexible polystyrene
  • Flat-bottom dishes are made from 12-mil thick polystyrene for better strength, stability, and handling.
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • FDA/food-grade compliant
Specifica
Forma del fondo Flat
Colore White
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Forma Boat, Flat
Sterilità Non-sterile
Tipo Weighing Dish
Size Medium; 83 x 132 x 26 mm
Spessore 12 mil
Altezza (sistema metrico) 26 mm