Learn More
Heathrow Scientific™ Pour-Boat Weighing Dishes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11334125 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Codice prodotto. 11334125
Marca: Heathrow Scientific™ HS1419C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dispenses samples easily without flexing the dish. Heathrow Scientific™ Pour-Boat Weighing Dishes can be used with microwave moisture analyzers.
  • Flexible polystyrene
  • Flat-bottom dishes are made from 12-mil thick polystyrene for better strength, stability, and handling.
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • FDA/food-grade compliant
Specifica
Forma del fondo Flat
Colore White
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Forma Boat
Sterilità Non-sterile
Tipo Weighing Dish
Size Large; 108 x 183 x 26 mm
Spessore 12 mil
Lunghezza (sistema metrico) 108 mm
Larghezza (sistema metrico) 183 mm
Altezza (sistema metrico) 26 mm