Learn More
Fisherbrand™ Pour-Boat Weighing Dishes
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
43 x 58 x 13 mm
108 x 83 x 26 mm
83 x 132 x 26 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Pour-spout design easily dispenses samples without flexing the dish.
- Flat-bottom dishes are made from 12-mil thick polystyrene for better strength, stability, and handling.
- Ideal for solid product weighing.
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Temperature range -10°C to +70°C (14°F to 158°F).
- 1 color 3 sizes.
- Can be used with microwave moisture analyzers.
- FDA/food-grade compliant.
- Pack of 500
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | Flat |
| Colore | White |
| Materiale | Polystyrene |
| Forma | Boat |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Weighing Dish |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microwave Moisture Analyzer |
| Quantità | 500 Pk. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 14°F to 158°F |
| Vedi altri risultati |