Learn More
Fisherbrand™ Pour-Boat Weighing Dishes
Codice prodotto. 15798177 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
43 x 58 x 13 mm
108 x 83 x 26 mm
83 x 132 x 26 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15798177
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Pour-Boat Weighing Dishes are polystyrene boats featuring smooth surfaces.
  • Pour-spout design easily dispenses samples without flexing the dish.
  • Flat-bottom dishes are made from 12-mil thick polystyrene for better strength, stability, and handling.
  • Ideal for solid product weighing.
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10°C to +70°C (14°F to 158°F).
  • 1 color 3 sizes.
  • Can be used with microwave moisture analyzers.
  • FDA/food-grade compliant.
  • Pack of 500
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Flat
Colore White
Materiale Polystyrene
Forma Boat
Sterilità Non-sterile
Tipo Weighing Dish
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microwave Moisture Analyzer
Quantità 500 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 14°F to 158°F
Temperature Range (Metric) -10°C to +70°C
Spessore 12 mil
Dimensioni (L x P x A) 43 x 58 x 13 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 43 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 58 mm
Altezza (sistema metrico) 13 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.