Learn More
Asecos™ Powder-Coated Sheet Steel Base Cover
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
35 x 524 x 85 mm
35 x 818 x 85 mm
35 x 1118 x 85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory item
- Available in a range of sizes
- Manufactured from powder-coated sheet steel
Specifica
Specifica
| Dimensioni (P x L x A) | 35 x 1118 x 85 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Provides protection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Q90 models |
| Rivestimento superficiale | Powder-coated |
| Peso (sistema metrico) | 2 kg |
| Materiale | Steel |
| Product Type | Base Cover |