Learn More
Heidolph™ Powder flask
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I palloni di polveres vengono forniti di serie con giunto NS 29/32, ma sono disponibili anche con giunto smerigliato NS 24/29.
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Tipo | Evaporating Flask |
| Volume (sistema metrico) | 1000 mL |
| Tensione | 115/230 VAC |