Learn More
Sampling Systems™ Powder Lance
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
630 mm
1030 mm
2030 mm
Capacità (sistema metrico):
190 mL
300 mL
360 mL
Lunghezza (sistema metrico) anima:
500 mm
900 mm
1600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Multilevel discreet samples
Specifica
Specifica
| Product Type | Powder Lance |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Capacità (sistema metrico) | 360 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2030 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) anima | 1600 mm |