Learn More
Sampling Systems™ Powder Point Sampler
Codice prodotto. p-7138845 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm
2000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15829291
Marca: Sampling Systems™ 1640A1000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for taking samples of powder at a specified depth. Sampling Systems™ Powder Point Sampler can be used for sampling both free flowing and sticky, cohesive powders.
  • For large sample size
  • Constructed of 316L Stainless Steel
  • Suitable for use with free flowing and cohesive powders
Specifica
Product Type Large Volume Sampler
Materiale Stainless Steel (316L)
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm