Learn More
Sampling Systems™ Powder Sample Lance
Codice prodotto. 15819301 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
Tipo di maniglia:
Heavy Duty Handle
Plain Handle
Size:
25% Opening Size
50% Opening Size
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15819301
Marca: Sampling Systems™ 1665P600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offers extra leverage when pushing the sampler into the material. Sampling Systems™ Powder Sample Lance is idea for taking cross sectional samples of powders and some pastes.
  • Manufactured in 316L Stainless Steel
  • Available in different sizes and handle combinations
  • Can be used in the laboratory or on site
  • Available from stock
Specifica
Product Type Sample Lance
Materiale Stainless Steel (316L)
Tipo di maniglia Plain Handle
Size 50% Opening Size
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm