Learn More
Sampling Systems™ Powder Sample Lance
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
Tipo di maniglia:
Heavy Duty Handle
Plain Handle
Size:
25% Opening Size
50% Opening Size
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Available in different sizes and handle combinations
- Can be used in the laboratory or on site
- Available from stock
Specifica
Specifica
| Product Type | Sample Lance |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Tipo di maniglia | Heavy Duty Handle |
| Size | 25% Opening Size |
| Lunghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |