Learn More
Usbeck™ Powder Spatula
Codice prodotto. p-7114806
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10691442
Marca: Usbeck™ 3282
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Transfer substances with simplicity. Usbeck™ Powder Spatula is ideal for transferring substances.
  • Stainless steel
  • Width of blade 9 mm
Specifica
Product Type Powder Spatula
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm