Learn More
Sampling Systems™ Powder Trier
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Capacità (sistema metrico):
110 mL
190 mL
300 mL
Include:
3 Slots
4 Slots
5 Slots
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made from high quality 316L stainless steel
- Bright finish
- Suitable for taking a large volume sample from a compacted powder
- Can take a cross sectional (composite) sample
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Include | 4 Slots |
| Capacità (sistema metrico) | 190 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm (excluding scroll) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |