Learn More
Buerkle™ PowderDispo Disposable Sampler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10517045 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
500 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 10517045
Marca: Buerkle™ 53935522
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per il campionamento di sezioni trasversali di sostanze polverose o a bassa coesione. Il campionatore monouso Buerkle™ PowderDispo consente il prelievo dei campioni da sacchetti o da contenitori simili grazie alla lancia. Versione sterile o non sterile.
  • Ideal disposable sampler for cross-section samples of powdery or slightly cohesive substances
  • Complete all-layers samples can be taken from bags or smaller containers with the lance
  • Clean room manufactured
  • Sterile varieties are sterilized by gamma rays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Campionatore
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz.
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Monouso Sì
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 21 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm