Learn More
Buerkle™ PowderDispo Disposable Sampler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15541741 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
500 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 15541741
Marca: Buerkle™ 53935511
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per il campionamento di sezioni trasversali di sostanze polverose o a bassa coesione. Il campionatore monouso Buerkle™ PowderDispo consente il prelievo dei campioni da sacchetti o da contenitori simili grazie alla lancia. Versione sterile o non sterile.
  • Ideal disposable sampler for cross-section samples of powdery or slightly cohesive substances
  • Complete all-layers samples can be taken from bags or smaller containers with the lance
  • Clean room manufactured
  • Sterile varieties are sterilized by gamma rays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Campionatore
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2.03 oz.
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Monouso Sì
Sterilità Sterile
Diametro (sistema metrico) 21 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm