Learn More
Labconco™ Power Cord 10A/230V
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Logic Equipment, Freeze Dryers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Power Cord with molded plug and connector for Continental Europe (Schuko)
- 3 m length
Specifica
Specifica
| Tipo | Power Cord |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Logic Equipment, Freeze Dryers |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3 m |
| Tensione | 230 V |
| Amperaggio | 10 A |