Learn More
Labconco Power Cord Schuko CEE 230V-16A
Codice prodotto. 18005471 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
:
Power cord: Amps: 16; Voltage: 250; Plug Type: Schuko
Codice prodotto. 18005471
Marca: Labconco 1336500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Power Cord Schuko CEE 230V-16A is a replacement Schuko power cord for 230V/50Hz Labconco freeze dryer models.
  • Power Cord Schuko CEE is 230 V, 16 A
  • Serves as a replacement Schuko power cord for 230 V/50 Hz Labconco freeze dryer models
Specifica
Product Type Power Cord
Tensione 230 V