Learn More
Thermo Scientific™ Power Cords for myECL Imager and Pierce G2 Fast Blotter
Codice prodotto. p-6021003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
C/13 Power Cord, EU
C/13 Power Cord, UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13403706
Marca: Thermo Scientific™ 84860
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These electrical power cords have a C/13 connector at one end and a specific plug configuration at the opposite end to match electrical outlets of specific countries.
Thermo Scientific™ Power Cords for myECL Imager and Pierce G2 Fast Blotter have a C/13 connector at one end and a specific plug configuration at the opposite end to match electrical outlets of specific countries.
Additional Information and Online Ordering
The black, 2.4- to 3.5m-long, cords have been validated to replace the cordset that is supplied with particular Thermo Scientific powered devices. Specifically, these instruments include the myECL Imager (Part No. 62236) and the Pierce G2 Fast Blotter (Part No. 62288).
Highlights:
  • Black
  • 2.4 to 3.5m long
  • C13 connector
  • Country-specific connectors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type C/13 Power Cord, UK
Lunghezza (sistema imperiale) 94.48 to 137 in.
Lunghezza (sistema metrico) 2.4 to 3.5 m
Formulazione Black 2.5 m power cord
Colore Black
Da utilizzare con (applicazione) Protein biology, protein gel electrophoresis, protein assays and analysis, western blotting
Sufficiente per Replacement of myECL Imager and Pierce G2 Fast Blotter accessory
Quantità 1 Cord
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pierce Power System, myECL Imager