Learn More
Robin™ Power Mixers
Codice prodotto. p-8012550
Click to view available options
Intervallo di velocità:
12 t/min.
2 to 25 t/min.
2 to 40 t/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11939667
Marca: Robin™ PM031
Solo null disponibili
Specifica
Intervallo di velocità 12 t/min.
Capacità 2 L
Product Type Power Mixer
Profondità (sistema metrico) 34 cm
Altezza (sistema metrico) 48 cm
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm
Peso (sistema metrico) 6 kg