Descrizione
- Power supply TZ 1858 100 to 220V
- Output voltage 9V and 550 mA
- For stirrer TM 128 and TM 135
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stirrer TM 128, TM 135 |
| Tensione | 100/220 V |
| Amperaggio | 550 mA |
| Product Type | Power Supply |