Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Power Supply
Codice prodotto. 11787338 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
VisiLED Controllers MC750, MC1100 or MC1500
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11787338 VisiLED Controllers MC750, MC1100 or MC1500 Pezzo
1 options
Codice prodotto. 11787338
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This Power Supply provides power for VisiLED System. Includes 100-240 VAC.
  • Power Supply input 100-240 VAC
  • 50/60 Hz
  • Output 21 V/1.00 A, UL and CE (incl. Med-Norm)
  • For use with the VisiLED Controllers
Specifica
Tipo Power Supply
Da utilizzare con (apparecchiatura) VisiLED Controllers MC750, MC1100 or MC1500
Tensione 21 to 24 VDC