Learn More
Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 080-10 Butyl™ Gloves
Codice prodotto. 12630963
Click to view available options
:
Misura: 9
Codice prodotto. 12630963
Marca: Honeywell Safety Products™ 200801009
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protect yourself against aggressive chemicals, acetones, MEK and esters. Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 080-10 Butyl Gloves are recommended for offshore, petro-chemical, and water treatment industries.
  • Rolled edge stops drops and reinforces tear resistance.
  • Smooth inside to ease donning and duffing.
  • More flexible than natural latex.
  • Good dexterity
  • Resistant to many solvents, acids and medium concentrated bases.
  • Resists ozone and heat.
  • Gaz tight.
  • Good tear resistance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EC Category PPE 3, Quality Assurance ISO 9001/2000, EC Attestation Number 0075/797/162/05/13/0411
Classificazione Dexterity: 5
Colore Black
Cut Resistance Rating 1
Materiale Butyl
Product Type Gloves
Size 9
Spessore (sistema metrico) 0.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Offshore, Petrochemical and Water Treatment industries
Stile polso guanto Rolled
Valori nominali perforazione 1
Resistente a Aggressive chemicals, acetones, MEK and esters
Valori nominali lacerazione 1
Lunghezza (sistema metrico) 35 cm