Learn More
Sampling Systems™ Powered Ice Sampler
Codice prodotto. 15819381 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
240 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15819381
Marca: Sampling Systems™ 6010A240
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ Powered Ice Sampler fits all standard electrical drills and takes samples in seconds.
  • Chemically resistant 316L Stainless Steel construction
  • Fits all standard electric drills (drill not supplied)
  • Takes samples in seconds
  • Wide diameter for large cross sectional sampling
  • Supplied with ejection rod
Specifica
Materiale Stainless Steel (316L)
Include Discharge rod
Da utilizzare con (applicazione) Ice Sampling
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm