Learn More
Brady™ PowerMark™ Reflective Labeling Tape
Codice prodotto. p-8001259
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
178 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11502715
Marca: Brady™ 013645
La qualità riflettente del materiale lo rende ideale per realizzare etichette leggibili anche in condizioni di scarsa luce (con pile tascabili o torce elettriche).
  • The reflective quality of the material makes it ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).
Specifica
Certificazione/Conformità Class 1, Fed. Spec. L-S–300
Descrizione BBP85 Tape - 100 mm Orange Reflective
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Orange
Finitura Gloss
Materiale Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) Component and equipment labelling, Facility Identification, General Identification, Safety Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer
Brillantezza 100 Gardner Units
Etichette per riga 1
Durata della vita 1 Year
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1 Roll/Box
Quantità 1 Ea.
Tipo di software MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Forza di trazione PSTC-31: 10 lb./in. (175 N/100 mm)
Spessore (sistema imperiale) 0.0055 in.
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Dimensions (LxW) 10 m x 100 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 33 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Alternate Part Number B85-100x10M-584-OR