Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack per provette Poxygrid™
Codice prodotto. 15520042 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
80
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15520042
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F187730001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Filo di acciaio resistente alla corrosione e agli agenti chimici con rivestimento epossidico polimerizzato a caldo per una lunga durata e una facile pulizia.
  • I rivestimenti epossidici sono inerti a solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli
  • Resistenza a temperature da -223°C a 121°C
  • Sterilizzabile in autoclave
  • Con fori quadrati, tre piani, fondo a griglia scanalato e bordi rinforzati
Specifica
Product Type Rack, provette per test
Matrice 8 x 10
Autoclavabile
Colore Blue
Capacità Tubes (20 to 25 mm)
Materiale Acciaio rivestito in resina epossidica
Posizioni 80
Forma Rettangolare
Dimensioni (L x P x A) 293 x 242 x 83 mm
Lunghezza (sistema metrico) 293 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.56 pollici
Larghezza (sistema metrico) 242 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.56 in
Altezza (sistema metrico) 83 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.25 pollici
Diametro (sistema metrico) apertura 25 mm