Learn More
Bel Art™ Rack per provette in filo d'acciaio Poxygrid™
Codice prodotto. 15332367 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Blu
Blue
Giallo
Verde
Posizioni:
48
60
72
108
150
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 15332367
Marca: Bel Art™ F187590001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I rack in filo d'acciaio resistenti agli agenti chimici (solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli) e alla corrosione sono rivestiti con resina epossidica polimerizzata a caldo
I rack in filo d'acciaio resistenti agli agenti chimici (solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli) e alla corrosione sono rivestiti con resina epossidica polimerizzata a caldo
  • Resistenza a temperature da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
  • Con fori quadrati, tre piani, un fondo a griglia scanalato e bordi rinforzati extra resistenti
  • I rack arancioni possono essere utilizzati per l'avviso di rischio biologico, mentre quelli gialli per l'avviso di radioattività
  • I rivestimenti epossidici sono inerti a solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli
  • Per conservare da 40 a 108 provette (cinque diametri diversi di provette)
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Product Type Rack, provette per test
Matrice 9 x 12
Autoclavabile
Colore Blu
Capacità Tubes (13 to 16 mm)
Materiale Filo di acciaio rivestito in resina epossidica
Posizioni 108
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 9.5 x 7.4 x 2.5 in (242 x 189 x 64 mm)
Lunghezza (sistema metrico) 242 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.48 in
Larghezza (sistema metrico) 189 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.4 in
Altezza (sistema metrico) 64 mm
Altezza (sistema imperiale) 2,51in.
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm