Learn More
RETSCH PP 40 Pellet Presses
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
40/32mm dia. Steel Rings
40/35mm dia. Steel Rings
40mm dia. Aluminum Cups
51.5/35mm dia. Steel Rings
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Pellet Press |
| Tensione | 220/230 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 40/35mm dia. Steel Rings |
| Include | 5 Steel rings |
| Materiale | Polypropylene |
| Peso (sistema metrico) | 345 kg |