Learn More
Buerkle™ PP Lid for Buerkle™ Storage/Stacking Container
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
400 x 300 mm
600 x 400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PP
- Lid for storage containers
Specifica
Specifica
| Product Type | Lid |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Lid |
| Dimensioni (L x P) | 400 x 300 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 400 x 300 mm Storage/Stacking Containers |