Learn More
PP11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | PP11 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.23 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16878024
|
Proteintech
18002-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16868024
|
Proteintech
18002-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a protein with protease activity and is expressed in the placenta. The protein may be useful as a tumor marker. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this protein.Specifica
| PP11 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| P21128, Q3V188 | |
| 19011, 680317, 8909 | |
| PP11 Fusion Protein Ag12494 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ENDOU |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 26 serine protease, ENDOU, P11, Placental protein 11, PP11, Protein endoU, PRSS26 | |
| Endou | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |