Learn More
Abnova™ PPIL2 Recombinant Protein
Codice prodotto. 16127672
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16127672
Marca: Abnova™ H00023759P01.25ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH00022
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 23759
Peso molecolare 83.71
Nome PPIL2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 25 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MGKRQHQKDKMYITCAEYTHFYGGKKPDLPQTNFRRLPFDHCSLSLQPFVYPVCTPDGIVFDLLNIVPWLKKYGTNPSNGEKLDGRSLIKLNFSKNSEGKYHCPVLFTVFTNNTHIVAVRTTGNVYAYEAVEQLNIKAKNFRDLLTDEPFSRQDIITLQDPTNLDKFNVSNFYHVKNNMKIIDPDEEKAKQDPSYYLKNTNAETRETLQELYKEFKGDEILAATMKAPEKKKVDKLNAAHYSTGKVSASFTSTAMVPETTHEAAAIDEDVLRYQFVKKKGYVRLHTNKGDLNLELHCDLTPKTCENFIRLCKKHYYDGTIFHRSIRNFVIQGGDPTGTGTGGESYWGKPFKDEFRPNLSHTGRGILSMANSGPNSNRSQFFITFRSCAYLDKKHTIFGRVVGGFDVLTAMENVESDPKTDRPKEEIRIDATTVFVDPYEEADAQIAQERKTQLKVAPETKVKSSQPQAGSQGPQTFRQGVGKYINPAATEQQRKSPQPVPLSPCPRRSPVGVLGTSAPGSSRLPDDH
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene CYC4/CYP60/Cyp-60/FLJ39930/MGC33174/MGC787/hCyP-60
Nome comune PPIL2
Simbolo del gene PPIL2
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution