Learn More
PPT1 Mouse anti-Human, Clone: OTI1F10, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA800618S
Descrizione
PPT1 Monoclonal antibody specifically detects PPT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifica
| PPT1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P50897 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 5538 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1F10 | |
| Unconjugated | |
| Ppt1 | |
| 3.1.2.22; 9530043G02Rik; AA960502; C77813; ceroid-palmitoyl-palmitoyl-protein thioesterase 1; CLN1; D4Ertd184e; INCL; Palmitoyl-protein hydrolase 1; palmitoyl-protein thioesterase; palmitoyl-protein thioesterase 1; palmitoyl-protein thioesterase 1 (ceroid-lipofuscinosis, neuronal 1, infantile); PPT; Ppt1; PPT-1; QnpA-18851; unnamed protein product | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 100-306 of human PPT1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.