Learn More
Hoefer™ PR 648 Slot Blot Blotting Manifold
Codice prodotto. 12004787
Click to view available options
Tipo:
Slot Blot Blotting Manifold
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12004787
Marca: Hoefer™ PR648
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Top block, Membrane support block with O-ring, Bottom block with connector, QuickFit connector with O-ring, Six clamping screws, Membrane cutting template
Provides a simple, convenient method for screening recombinant clones, DNA, RNA and proteins
Forty-eight slots in a 4 × 12 grid empty into a single lower chamber which has a fitting for attaching a vacuum pump or aspirator to draw samples through the slot. Each slot is 6 mm long, 0.80 mm wide, and exposes 4.8 mm2 of membrane.
  • Raised lip around each slot creates an effective seal and prevents cross-contamination between wells
  • Alphanumeric grid facilitates accurate sample application
  • Alignment pins ensure quick and easy assembly
  • Membrane blotted in the Slot Blot, or autoradiograms made from the membranes, are easily quantified by densitometry
  • Sturdy acrylic construction
Specifica
Tipo Slot Blot Blotting Manifold
Include Top block, membrane support block with O-ring, bottom block with connector, QuickFit™ connector with O-ring, 6 clamping screws, membrane cutting template
Materiale Acrylic
N. di slot 48
Temperatura massima (sistema imperiale) 113°F
Temperatura massima (sistema metrico) 45°C
Volume (sistema metrico) di campione 1 mL
Dimensioni (L x P x A) 3.14 x 6.1 x 4.72 in. (8 x 15.5 x 12 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 3.14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Altezza (sistema metrico) 12 cm