Learn More
Invitrogen™ PR10A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA598368
Codice prodotto. 16561192
  • 464.00€ / 100µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Beskrivelse
Beskrivelse
PR10A Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
Involved in the biosynthesis of the common precursor of all benzylisoquinoline alkaloids such as morphine, sanguinarine, codeine or berberine. Condenses dopamine and pyruvic acid or 4-hydroxyphenylpyruvate. [Uniprot].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PR10A
Polyclonal
Unconjugated
CjPR10A; Pathogenesis related protein 10A; S-norcoclaurine synthase 2
Recombinant Coptis japonica S-norcoclaurine synthase 2 protein (20-196AA).
100 μg
Primary
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
ELISA, Western Blot
5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Rabbit
Protein G
RUO
Plant
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.