Learn More
Pramiracetam, MedChemExpress
Codice prodotto. 16441266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16441266
Marca: Medchem Express HY17455
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Pramiracetam is a nootropic drug derived from piracetam, and is more potent.
Pramiracetam is a nootropic drug derived from piracetam, and is more potent.
Specifica
Materiale o nome chimico Pramiracetam
CAS 68497-62-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H27N3O2
Quantità 200 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM)
SMILES O=C(NCCN(C(C)C)C(C)C)CN1C(CCC1)=O
Molecular Weight (g/mol) 269.38
Peso formulazione 269.38
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.