Learn More
Prasedymium solution for ICP/MS 10mg/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12917403 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
Codice prodotto. 12917403
Marca: Fisher Chemical S 643 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
Formula molecolare Pr
Specifica
Materiale o nome chimico Prasedymium
Imballaggio Bottle
Concentrazione 10 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantità 100 mL