Learn More
Praseodymium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7050142
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11388557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035714.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13536-53-3
Praseodymium(III) bromide has some of the common uses such as in aircraft engines, motion picture industry, coloring in glasses and enamels, color cubic zirconia to simulate peridot, welder and glass blower goggles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13536-53-3
Numero MDL MFCD00049762
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III) bromide
Punto di fusione 691°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
Peso formulazione 380.63
Percent Purity 99.99%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic